Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedsdunk i rustfrit stål
Artikelnummer. 15395087 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
Inkluderer:
Fin doseringstud og overtryksventil
Fin doseringstud, overtryksventil, ventilation
Skruelåg
Skruelåg, trykaflastningsventil
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Inkluderer unitSize
15395087 5 l Skruelåg, trykaflastningsventil Hver
11951551 10 l Skruelåg -
15358498 10 l Fin doseringstud og overtryksventil -
15574429 20 l Skruelåg, trykaflastningsventil Hver
16445079 20 l Fin doseringstud, overtryksventil, ventilation -
11941551 10 l Skruelåg, trykaflastningsventil -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15395087 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 26013005
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ Sikkerhedsdåser i rustfrit stål tilbyder sikkerhed gennem flammebeskyttelse og overtryksventil.
  • Håndtag lavet af solidt rustfrit stål
  • Tætninger lavet af PTFE
  • Høj grad af kemisk resistens
  • Spar plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (metrisk) 5 l
Farve Sølv
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Skruelåg, trykaflastningsventil
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Dimensioner 200 x 130 x 310 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Højde (metrisk) 310 mm
Vægt (metrisk) 1.65 Kg