Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedsbeholder i rustfrit stål
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
25 l
50 l
Lukketype:
Skruelåg, overtryksventil
Tab, overtryksventil
Tap, overtryksventil
Til brug med (applikation):
Opbevaring
Opbevaring og overførsel
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sikkerhedsbeholdere til opbevaring lavet af rustfrit stål af høj kvalitet AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) med en tykkelse på siderne på 0,8 mm
- Beskyttelse mod eksplosion gennem flammebeskyttelse og overtryksventil, tætninger lavet af PTFE, beholderne har en høj grad af kemisk resistens
- Trykbalance finder sted fra omkring 0,3 bar
- Konstant ventilation kan indstilles via et plastikhåndtag på skruelåget
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sikkerhedsbeholder |
| Lukketype | Tap, overtryksventil |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Til brug med (applikation) | Opbevaring og overførsel |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Inkluderer | Fane, overtryksventil, indholdsdisplay |
| Tykkelse (metrisk) | 0.8 mm |
| Højde (metrisk) | 350 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 260 mm |