Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedsbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 17104165 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
25 l
50 l
Lukketype:
Skruelåg, overtryksventil
Tab, overtryksventil
Tap, overtryksventil
Til brug med (applikation):
Opbevaring
Opbevaring og overførsel
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
17104165 25 l Tab, overtryksventil Opbevaring -
15360605 10 l Tap, overtryksventil Opbevaring og overførsel Hver
15941602 10 l Tab, overtryksventil Opbevaring og overførsel Hver
15463375 50 l Skruelåg, overtryksventil Opbevaring Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17104165 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 26014025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10420.00 DKK
    9390.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 1029.73 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Buerkle™ Sikkerhedsbeholder i rustfrit stål tilbyder sikkerhed gennem flammebeskyttelse og overtryksventil.
  • Sikkerhedsbeholdere til opbevaring lavet af rustfrit stål af høj kvalitet AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) med en tykkelse på siderne på 0,8 mm
  • Beskyttelse mod eksplosion gennem flammebeskyttelse og overtryksventil, tætninger lavet af PTFE, beholderne har en høj grad af kemisk resistens
  • Trykbalance finder sted fra omkring 0,3 bar
  • Konstant ventilation kan indstilles via et plastikhåndtag på skruelåget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Sikkerhedsbeholder
Lukketype Tab, overtryksventil
Kapacitet (metrisk) 25 l
Til brug med (applikation) Opbevaring
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Skruelåg og overtryksventil
Diameter (metrisk) Udvendig 315 mm