Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedsbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 15360605 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
25 l
50 l
Lukketype:
Skruelåg, overtryksventil
Tab, overtryksventil
Tap, overtryksventil
Til brug med (applikation):
Opbevaring
Opbevaring og overførsel
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukketype Til brug med (applikation) Pakningsstørrelse
15360605 10 l Tap, overtryksventil Opbevaring og overførsel Hver
15941602 10 l Tab, overtryksventil Opbevaring og overførsel Hver
17104165 25 l Tab, overtryksventil Opbevaring -
15463375 50 l Skruelåg, overtryksventil Opbevaring Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15360605 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 26014010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8790.00 DKK
    7923.57 DKK / Pakke med 1
    Spare 866.43 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Buerkle™ Sikkerhedsbeholder i rustfrit stål tilbyder sikkerhed gennem flammebeskyttelse og overtryksventil.
  • Sikkerhedsbeholdere til opbevaring lavet af rustfrit stål af høj kvalitet AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) med en tykkelse på siderne på 0,8 mm
  • Beskyttelse mod eksplosion gennem flammebeskyttelse og overtryksventil, tætninger lavet af PTFE, beholderne har en høj grad af kemisk resistens
  • Trykbalance finder sted fra omkring 0,3 bar
  • Konstant ventilation kan indstilles via et plastikhåndtag på skruelåget
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedsbeholder
Lukketype Tap, overtryksventil
Kapacitet (metrisk) 10 l
Til brug med (applikation) Opbevaring og overførsel
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Fane, overtryksventil, indholdsdisplay
Tykkelse (metrisk) 0.8 mm
Højde (metrisk) 350 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 260 mm