Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedsbeholder i rustfrit stål
Artikelnummer. 17260574 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
25 l
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
17260574 25 l
1 options
Product Code. 17260574 Supplier Buerkle™ Supplier No. 26015125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6180.00 DKK
    5569.51 DKK / Pakke med 1
    Spare 610.49 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Buerkle™ Sikkerhedsbeholder i rustfrit stål tilbyder sikkerhed gennem flammebeskyttelse og overtryksventil.
  • Sikkerhedsbeholdere til opbevaring lavet af rustfrit stål af høj kvalitet AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) med en tykkelse på siderne på 0,8 mm
  • Beskyttelse mod eksplosion gennem flammebeskyttelse og overtryksventil, tætninger lavet af PTFE, beholderne har en høj grad af kemisk resistens
  • Trykbalance finder sted fra omkring 0,3 bar
  • Konstant ventilation kan indstilles via et plastikhåndtag på skruelåget
  • Indholdsdisplayet lavet af perfluoralkoxycopolymerer (PFA) muliggør en visuel indholdskontrol ved påfyldning og tømning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance FN-godkendelse
Produkttype Sikkerhedsbeholder
Lukketype Skruelåg uden overtryksventil
Kapacitet (metrisk) 25 l
Farve Gray, Orange
Til brug med (applikation) Transport og opbevaring
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer Skruelåg, gevind 1,5 tommer.
Tykkelse (engelsk) 47.24 mil
Tykkelse (metrisk) 1.2 mm
Højde (engelsk) 20.87 in.
Højde (metrisk) 530 mm
Diameter (engelsk) Ydre 11.81 in.
Diameter (metrisk) Udvendig 300 mm