Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedsdåser i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8011252 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11921551 1 l -
15649293 5 l Hver
11931551 2 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11921551 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 26011001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker måling og håndtering af mindre mængder brændbare væsker. Beskyttelse mod eksplosion gennem flammebeskyttelse og overtryksventil, beholdere har en høj grad af kemisk resistens.
  • Rustfrit stål AISI 316 Ti (1.4571), 0,6 mm tykkelse
  • Tætninger lavet af PTFE
  • Håndtag lavet af pulverbelagt aluminium
  • Lukke gevind 1 ¼tommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedsdåser
Kapacitet (metrisk) 1 l
Til brug med (applikation) Til transport og opbevaring
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 235 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 111 mm