Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedsdåser i rustfrit stål
Artikelnummer. 15649293 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15649293 5 l Hver
11921551 1 l -
11931551 2 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15649293 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 26011005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4035.00 DKK
    3634.68 DKK / Pakke med 1
    Spare 400.32 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Til sikker måling og håndtering af mindre mængder brændbare væsker. Beskyttelse mod eksplosion gennem flammebeskyttelse og overtryksventil, beholdere har en høj grad af kemisk resistens.
  • Rustfrit stål AISI 316 Ti (1.4571), 0,6 mm tykkelse
  • Tætninger lavet af PTFE
  • Håndtag lavet af pulverbelagt aluminium
  • Lukke gevind 1 ¼tommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 l
Til brug med (applikation) 400 mm
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig 165 mm