Få mere at vide
Buerkle™ Sikkerhedsdåser i rustfrit stål
Artikelnummer. 11931551 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
1 l
2 l
5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11931551
Brand: Buerkle™ 26011002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til sikker måling og håndtering af mindre mængder brændbare væsker. Beskyttelse mod eksplosion gennem flammebeskyttelse og overtryksventil, beholdere har en høj grad af kemisk resistens.
  • Rustfrit stål AISI 316 Ti (1.4571), 0,6 mm tykkelse
  • Tætninger lavet af PTFE
  • Håndtag lavet af pulverbelagt aluminium
  • Lukke gevind 1 ¼tommer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Sikkerhedsdåser
Kapacitet (metrisk) 2 l
Til brug med (applikation) Til transport og opbevaring
Materiale Rustfrit stål
Højde (metrisk) 295 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 131 mm