Beskrivelse
- Rustfrit stål AISI 316 Ti (1.4571), 0,6 mm tykkelse
- Tætninger lavet af PTFE
- Håndtag lavet af pulverbelagt aluminium
- Lukke gevind 1 ¼tommer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Sikkerhedsdåser |
| Kapacitet (metrisk) | 1 l |
| Farve | Silver |
| Til brug med (applikation) | Til transport og opbevaring |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (metrisk) | 235 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 111 mm |