Få mere at vide
asecos™ Sikkerhedsbeholder i rustfrit stål
Shop alle asecos produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
Højde (metrisk):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
280,00 mm
470,00 mm
Beskrivelse
- Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning, med påfyldningshane lavet af rustfrit stål (1.4301)
- Inkl. ventilation, NBR tætninger og aluminiumsskruelåg integreret flammedæmper og plastbeskyttelsesring
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Farve | Grå |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Bredde (engelsk) | 9,61 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 244.00 mm |
| Højde (engelsk) | 6,65 tommer. |
| Højde (metrisk) | 169,00 mm |
| Vægt (engelsk) | 5.29 lb. |
| Vægt (metrisk) | 2.4 kg |