Få mere at vide
asecos™ Sikkerhedsbeholder i rustfrit stål
Product Code. 17876536 Shop All asecos Products
Change view
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
5 l
10 l
20 l
Højde (metrisk):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
280,00 mm
470,00 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kapacitet (metrisk) Højde (metrisk)
17876536 10 l 280,00 mm
17826476 5 l 169,00 mm
17806506 10 l 241,00 mm
17816406 20 l 271,00 mm
17846486 20 l 470,00 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 17876536 Supplier asecos™ Supplier No. 36484
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Sikkerhedsbeholderen i rustfrit stål er ideel til sikker distribution og dosering af brændbare væsker.
  • Inkl. flersproget sikkerhedsmærkat til indholdsmærkning, med påfyldningshane lavet af rustfrit stål (1.4301)
  • Inkl. ventilation, NBR tætninger og aluminiumsskruelåg integreret flammedæmper og plastbeskyttelsesring
Specifications
Produkttype Sikkerhedsdåse
Kapacitet (engelsk) 2,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 10 l
Farve Grå
Til brug med (applikation) Sikker distribution og dosering af brandfarlige væsker
Materiale Rustfrit stål
Mængde 1
Bredde (engelsk) 6,69 tommer.
Bredde (metrisk) 170.00 mm
Højde (engelsk) 11,02 tommer.
Højde (metrisk) 280,00 mm
Vægt (engelsk) 6.61 lb.
Vægt (metrisk) 3 kg