Få mere at vide
Digi-Sense RTD bøjelig kappe-sonde
Artikelnummer. 11735759 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
224,6 mm
330,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11735759 330,2 mm Hver
11725759 224,6 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11735759 Proveedor Digi-Sense N.º de proveedor 0811799
Forventet forsendelse: 11-03-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
RTD Bendable-Seath Prober er designet til at måle temperatur i et begrænset rum.
  • De første 3 tommer af sondespidsen skal ikke bøjes.
  • Tidskonstant: 3 sekunder eller mere
  • Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
  • Maksimal fejl for sondesamling er± 1,1 °C + 0,12 % af aflæsning under 300 °F,± 0,35 % af læsning over 300 °F.
  • Alfakoefficient er 0,003850 omega/omega/° C (DIN IEC 751).
  • Modstanden ved ispunktet (0 °C) er 100 omega.
  • Bemærk : Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning.
    • For at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, ganges tidskonstanten med fem.
  • Bemærk : temperaturområdet er kun for sondespidsen.
    • Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
      • ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C)
      • PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C)
      • Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C)
      • Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C)
Especificaciones
Længde (metrisk) 330,2 mm
Produkttype RTD-sonde
Længde (engelsk) 13 tommer
Maks. Temperatur (metrisk) 500 °C
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til 932 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +500 °C
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.