Få mere at vide
Digi-Sense RTD bøjelig kappe-sonde
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
224,6 mm
330,2 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- De første 3 tommer af sondespidsen skal ikke bøjes.
- Tidskonstant: 3 sekunder eller mere
- Brugerdefinerede designs eller ændringer af dette produkt er tilgængelige efter anmodning.
- Maksimal fejl for sondesamling er± 1,1 °C + 0,12 % af aflæsning under 300 °F,± 0,35 % af læsning over 300 °F.
- Alfakoefficient er 0,003850 omega/omega/° C (DIN IEC 751).
- Modstanden ved ispunktet (0 °C) er 100 omega.
- Bemærk : Tidskonstant er den tid, der kræves for at nå 63,2 % af den nye aflæsning.
- For at bestemme, hvor lang tid det vil tage at nå 99 % af den nye aflæsning, ganges tidskonstanten med fem.
- Bemærk : temperaturområdet er kun for sondespidsen.
- Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
- ABS-håndtag er klassificeret til 220 °F (104 °C)
- PVC-håndtag er klassificeret til 200 °F (93 °C)
- Håndtag i rustfrit stål er klassificeret til °450 F (232 °C)
- Ministik er klassificeret til 392 °F (200 °C)
- Håndtagsmaterialet kan blive påvirket, hvis sonden er vurderet højere end håndtaget afhængigt af eksponeringstid, påføring og håndtagsmateriale.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 224,6 mm |
| Produkttype | RTD-sonde |
| Længde (engelsk) | 8,8 tommer |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 500 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -50 °C |
| Temperaturområde (engelsk) | -58 °F til 932 °F |
| Temperaturområde (metrisk) | -50 °C til +500 °C |