Få mere at vide
De Buyer™ Rund wienerbrødsring i rustfrit stål
Artikelnummer. p-7155890
Diameter (metrisk):
18 cm
22 cm
Artikelnummer. 15962542
Brand: De Buyer™ 3989.18
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En rund ring med lige, 4,5 cm høje kanter, ideel til sammensætning af desserter som mousse og koldformning.
  • Avanceret ring i rustfrit stål
  • Ingen oxidation, når den udsættes for lave temperaturer
  • Fleksibel og robust ring til nem frigørelse af formen – den vender altid tilbage til sin oprindelige form
  • Glat indvendig overflade til perfekte desserter
  • To nittede og store ergonomiske sidehåndtag i støbt rustfrit stål for et behageligt greb
  • Perfekt afstemte sider, ingen forskydning ved svejsning og minimal ringlækage
  • Permanent mærkning – størrelse indgraveret på ringen for nem identifikation
  • Går i fryser, dybfryser, køleskab, blæsekøler og ovn
  • Hygiejnisk, tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Produkttype Konditorring
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 18 cm
Til brug med (applikation) Koldformning, desserter
Højde (metrisk) 4.5 cm
Inkluderer Graveret størrelse markering
Form Rund