Få mere at vide
De Buyer™ Rund wienerbrødsring i rustfrit stål
Artikelnummer. 15962542
Skift visning
Diameter (metrisk):
18 cm
22 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
15962542 18 cm
15972542 22 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15962542 Leverandør De Buyer™ Leverandørnr. 3989.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.45 DKK
    90.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 23.66 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En rund ring med lige, 4,5 cm høje kanter, ideel til sammensætning af desserter som mousse og koldformning.
  • Avanceret ring i rustfrit stål
  • Ingen oxidation, når den udsættes for lave temperaturer
  • Fleksibel og robust ring til nem frigørelse af formen – den vender altid tilbage til sin oprindelige form
  • Glat indvendig overflade til perfekte desserter
  • To nittede og store ergonomiske sidehåndtag i støbt rustfrit stål for et behageligt greb
  • Perfekt afstemte sider, ingen forskydning ved svejsning og minimal ringlækage
  • Permanent mærkning – størrelse indgraveret på ringen for nem identifikation
  • Går i fryser, dybfryser, køleskab, blæsekøler og ovn
  • Hygiejnisk, tåler opvaskemaskine
Tekniske data
Produkttype Konditorring
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 18 cm
Til brug med (applikation) Koldformning, desserter
Højde (metrisk) 4.5 cm
Inkluderer Graveret størrelse markering
Form Rund