Få mere at vide
Fisherbrand™ Rund nedsænkningskurv i rustfrit stål med håndtag
Shop alle Fisherbrand produkter
:
Til Ultrasonic Bath S 50
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kurv |
| Dybde (metrisk) | 575 mm |
| Diameter (metrisk) | 220 mm |
| Til brug med (udstyr) | Ultralydsenhed, Elmasonic S 50 R |
| Højde (metrisk) | 70 mm |