Få mere at vide
Bochem™ Rollo transportvogn i rustfrit stål
Artikelnummer. 10562108
Skift visning
Dimensioner (L x B):
400 x 400 mm
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
10562108 400 x 400 mm
1 options
Artikelnummer. 10562108 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8004
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Type Rollo transportvogn
Bæreevne (metrisk) 100 kg
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 400 x 400 mm
Dimensioner (L x B x H) 400 x 400 x 810 mm
Højde (metrisk) 810 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Bredde (metrisk) 400 mm