Få mere at vide
Robin™ Stænger i rustfrit stål
Artikelnummer. 11979627
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Dimensioner (L x B x H):
115 x 115 x 113 mm
345 x 230 x 115 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B x H)
11979627 Grøn 115 x 115 x 113 mm
11909647 Blå 345 x 230 x 115 mm
11919647 Grøn 345 x 230 x 115 mm
11929667 Gul 345 x 230 x 115 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11979627 Leverandør Robin™ Leverandørnr. YX262
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance NF V 08-002 kompatibel og ISO 7218
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grøn
Til brug med (udstyr) Til 90 mm dia. Petri boks
Antal stativer 6
nr. pr. pakke 6 Pakke
Mængde 6/Pk.
Dimensioner (L x B) 115 x 115mm
Dimensioner (L x B x H) 115 x 115 x 113 mm
Længde (metrisk) 115 mm
Produkttype Stativ
Højde (metrisk) 113 mm
Bredde (metrisk) 115 mm