Få mere at vide
Robin™ Stænger i rustfrit stål
Artikelnummer. 11530106
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Dimensioner (L x B x H):
115 x 115 x 113 mm
345 x 230 x 115 mm
Pakningsstørrelse:
15ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B x H) unitSize
11530106 Blå 345 x 230 x 115 mm 15ml
11979627 Grøn 115 x 115 x 113 mm -
11909647 Blå 345 x 230 x 115 mm -
11919647 Grøn 345 x 230 x 115 mm -
11929667 Gul 345 x 230 x 115 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11530106 Leverandør Robin™ Leverandørnr. C37275
Tekniske data
Certificeringer/compliance NF V 08-002 kompatibel og ISO 7218
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Til brug med (udstyr) Til 90 mm dia. Petri boks
Antal stativer 6
nr. pr. pakke Pakke m. 1 stk.
Mængde Pakke m. 1 stk.
Dimensioner (L x B) 345 x 230 mm
Dimensioner (L x B x H) 345 x 230 x 115 mm
Produkttype Stativ
Højde (metrisk) 115 mm
Bredde (metrisk) 230 mm