Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stålstang
Artikelnummer. 10070911
Skift visning
Længde (metrisk):
1250 mm
Artikelnummer. Længde (metrisk)
10070911 1250 mm
1 options
Artikelnummer. 10070911 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 5174
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Bochem™ Rustfrit stålstang er konstrueret af rustfrit stål og til brug med stativbaser.
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 1250 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm