Få mere at vide
Heidolph™ Ringede propeller i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8009471 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Model-:
PR 31
PR 32
PR 33
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10490263
Brand: Heidolph™ 5093100000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål (AISI 316L), anbefales dette pumpehjul til applikationer, der kræver en gennemsnitlig eller høj hastighed og til blandingsopgaver med middel eller høj viskositet.
  • Anbefales til applikationer, der kræver en gennemsnitlig eller høj hastighed
  • Til blandeopgaver med medium eller høj viskositet
  • Fremragende blandeegenskaber til homogenisering og suspensioner
  • Disse modeller skaber et aksialt flow
  • Fremstillet af rustfrit stål (AISI 316L), propeldiameter 45 mm, længde 400 mm,Ø pumpehjulsaksel 8 mm, maksimal hastighed 2.000 omdr./min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 8 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Højde (metrisk) klinge 8 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Model- PR 31
Hastighed 2000 rpm
Type Ringet propel
Materiale Rustfrit stål