Få mere at vide
Heidolph™ Ringede propeller i rustfrit stål
Artikelnummer. 10490263 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Model-:
PR 31
PR 32
PR 33
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
10490263 PR 31 Hver
10232361 PR 32 Hver
10242361 PR 33 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10490263 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5093100000
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål (AISI 316L), anbefales dette pumpehjul til applikationer, der kræver en gennemsnitlig eller høj hastighed og til blandingsopgaver med middel eller høj viskositet.
  • Anbefales til applikationer, der kræver en gennemsnitlig eller høj hastighed
  • Til blandeopgaver med medium eller høj viskositet
  • Fremragende blandeegenskaber til homogenisering og suspensioner
  • Disse modeller skaber et aksialt flow
  • Fremstillet af rustfrit stål (AISI 316L), propeldiameter 45 mm, længde 400 mm,Ø pumpehjulsaksel 8 mm, maksimal hastighed 2.000 omdr./min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 8 mm
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Højde (metrisk) klinge 8 mm
Længde (metrisk) 400 mm
Model- PR 31
Hastighed 2000 rpm
Type Ringet propel
Materiale Rustfrit stål
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.