Description
- Anbefales til applikationer, der kræver en gennemsnitlig eller høj hastighed
- Til blandeopgaver med medium eller høj viskositet
- Fremragende blandeegenskaber til homogenisering og suspensioner
- Disse modeller skaber et aksialt flow
- Fremstillet af rustfrit stål (AISI 316L), propeldiameter 45 mm, længde 400 mm,Ø pumpehjulsaksel 8 mm, maksimal hastighed 2.000 omdr./min
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Diameter (metrisk) aksel | 8 mm |
| Højde (metrisk) klinge | 8 mm |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Model- | PR 33 |
| Hastighed | 800 rpm |
| Type | Ringet propel |
| Materiale | Rustfrit stål |