Få mere at vide
Gestigkeit Harry™ Ringsæt i rustfrit stål
Diameter (metrisk) Udvendig:
160 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 175 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 160 mm |
| Produkttype | Ring sæt |
| Mængde | 1 stk. |