Få mere at vide
Schneider Gerd™ Rustfrit stål højre analyseske spatel
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Skeer opsamler og transporterer tørre stoffer eller væsker
- Spatler er ideelle til at arbejde med pulvere, røre og blande
- Perfekt til minimale mængder kemikalier
- To endeformer giver øget alsidighed
- Redskaber i poleret rustfrit stål rengøres ubesværet og er korrosionsbestandige
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Højre analyseske spatel |
| Bladmateriale | Stål |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Længde (metrisk) | 210 mm |