Få mere at vide
Fisherbrand™ Rektangulære retortstativbaser
Artikelnummer. p-8012540 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11518102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til hjælp til at holde fast på bænkudstyr og glasvarer. Fisherbrand™ Rektangulære retortstativbaser er fremstillet af blåt akrylbehandlet stål.
  • Uden stang
  • Med 10 mm hul
  • Monteret med gummifødder
  • Gevind i midten af den ene kortside
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 160 x 100 mm
Længde (metrisk) 160 mm
Inkluderer Med hul
Produkttype Retort stativ base
Farve Blå