Få mere at vide
Fisherbrand™ Rektangulære retortstativbaser
Artikelnummer. 11518102 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11518102 160 mm Hver
11538102 250 mm Hver
11548102 315 mm Hver
11528102 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11518102
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende til hjælp til at holde fast på bænkudstyr og glasvarer. Fisherbrand™ Rektangulære retortstativbaser er fremstillet af blåt akrylbehandlet stål.
  • Uden stang
  • Med 10 mm hul
  • Monteret med gummifødder
  • Gevind i midten af den ene kortside
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 160 x 100 mm
Længde (metrisk) 160 mm
Inkluderer Med hul
Produkttype Retort stativ base
Farve Blå