Få mere at vide
Grant Instruments™ Perforeret bundbakke i rustfrit stål
Artikelnummer. 15345832
Til brug med (udstyr):
DMU12 og SAP12
DMU19, SAP18/26
DMU5, SAP2/5, JBN5
LSB12
OLS26/LSB18
SAP34
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15345832
Brand: Grant Instruments™ SBT26
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Påkrævet, hvis fladbundede kolber skal placeres direkte på bunden af karret. Grant Instruments™ Udskiftningsbasebakker i rustfrit stål fremmer termisk konvektion i badet.
  • Til brug med SBB Aqua Plus og LSB Series Aqua Pro Serie urørt vandbad
  • Vælg mellem en række størrelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) OLS26/LSB18
Type SBT 26 rustfrit stål perforeret bundbakke
Materiale Rustfrit stål