Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rustfrit stål forstærket hylde
Artikelnummer. 15726064 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
14 kg
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
15726064 14 kg
1 options
Artikelnummer. 15726064 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50150643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3155.00 DKK
    2969.46 DKK / Pakke med 1
    Spare 185.54 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Rustfrit stål forstærket hylde
  • Rustfrit stål forstærket hylde
  • For Heracell VIOS 250/240i CO2 inkubator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 14 kg
CO2-sensorteknologi Ingen sensor
Til brug med (udstyr) Heracell VIOS 250/240 i CO2 Inkubator
Belysning Ingen belysning
Materiale Rustfrit stål
Ilt kontrol Ingen
Relativ luftfugtighed Ingen
Type Forstærket hylde