Få mere at vide
Agencinox™ Rektangulær bakke i rustfrit stål
Dimensioner (L x B x H):
205 x 130 x 20 mm
220 x 145 x 28 mm
245 x 175 x 30 mm
265 x 185 x 30 mm
285 x 185 x 30 mm
300 x 210 x 40 mm
355 x 255 x 40 mm
425 x 280 x 50 mm
510 x 340 x 50 mm
Beskrivelse
- Rektangulær bakke
- Rustfri stålkonstruktion
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner (L x B) | 425 x 280 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 425 x 280 x 50 mm |
| Højde (metrisk) | 50 mm |
| Længde (metrisk) | 425 mm |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Type | Bakke |
| Bredde (metrisk) | 280 mm |
| Til brug med | Instrumenter |
| Form | Rektangulær |