Få mere at vide
Agencinox™ Rektangulær bakke i rustfrit stål
Artikelnummer. 11771933
Dimensioner (L x B x H):
205 x 130 x 20 mm
220 x 145 x 28 mm
245 x 175 x 30 mm
265 x 185 x 30 mm
285 x 185 x 30 mm
300 x 210 x 40 mm
355 x 255 x 40 mm
425 x 280 x 50 mm
510 x 340 x 50 mm
Artikelnummer. 11771933
Brand: Agencinox™ 1224
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse bakker til en række forskellige formål. Agencinox™ Rektangulære bakker i rustfrit stål er ideelle til brug i medicinske miljøer.
  • Rektangulær bakke
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Fås i en række størrelser
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 245 x 175 mm
Dimensioner (L x B x H) 245 x 175 x 30 mm
Højde (metrisk) 30 mm
Længde (metrisk) 245 mm
Materiale Rustfrit stål
Type Bakke
Bredde (metrisk) 175 mm
Til brug med Instrumenter
Form Rektangulær