Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stål rektangel reagensglas stativer
Stillinger:
12
24
48
Array:
2 x 12
2 x 6
4 x 12
Diameter (metrisk) åbning:
17 mm
20 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensrørstativ |
| Array | 2 x 12 |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Stillinger | 24 |
| Diameter (metrisk) åbning | 20 mm |