Få mere at vide
Endecotts™ Modtager i rustfrit stål
Artikelnummer. 12825691
Skift visning
Diameter (metrisk):
200 mm
230 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12825691 450 mm -
11537524 200 mm Hver
10492065 230 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12825691 Leverandør Endecotts™ Leverandørnr. 450S_STREC
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fuldhøjde modtagere til brug med testsien. Endecotts™ Rustfri stålmodtagere bruges i vid udstrækning med testsigter til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse.
  • Rustfri stålkonstruktion
  • Til brug med rustfrit stål vævede trådnet testsigter
Tekniske data
Produkttype Bundskjul til screening
Materiale Rustfrit stål
Diameter (metrisk) 450 mm
Emballagemængde 1 stk.