Få mere at vide
Endecotts™ Modtager i rustfrit stål
Diameter (metrisk):
200 mm
230 mm
450 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fuldhøjde modtagere til brug med testsien. Endecotts™ Rustfri stålmodtagere bruges i vid udstrækning med testsigter til alle typer laboratorieprøvetagning og partikelstørrelsesanalyse.
- Rustfri stålkonstruktion
- Til brug med rustfrit stål vævede trådnet testsigter
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Modtager |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |
| Til brug med (applikation) | Til sigter |
| Til brug med (udstyr) | Rustfrit stål vævet trådnet testsigte |
| Emballagemængde | 1 stk. |