Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfri stålmodtager til testsigter
Artikelnummer. p-8003208 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11502583
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til indsamling af materialer behandlet igennem Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål.
  • Fås til 100 og 200 mm diameter størrelser
  • Er i overensstemmelse med BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000
Tekniske data
Mængde 1 hver
Type Sigtemodtager
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Indsamling af sigtede materialer
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm