Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfri stålmodtager til testsigter
Artikelnummer. 11502583 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
100 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Pakningsstørrelse
11502583 100 mm Hver
11517033 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11502583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.00 DKK
    166.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 25.66 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til indsamling af materialer behandlet igennem Fisherbrand™ Testsigter i rustfrit stål.
  • Fås til 100 og 200 mm diameter størrelser
  • Er i overensstemmelse med BS 410: Del 1: 2000, ISO 3310: Del 1: 2000
Tekniske data
Mængde 1 hver
Produkttype Sigtemodtager
Materiale Rustfrit stål
Til brug med (applikation) Indsamling af sigtede materialer
Diameter (metrisk) Udvendig 100 mm