Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stainless Steel Reagent Digger Spatula
Shop alle Cole-Parmer produkter
Længde (metrisk):
165 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Beskrivelse
- Especially useful for dislodging caked or crystallized reagents
- Uniquely shaped stainless steel spatula fits reagent vessels with openings as small as 15⁄16 in. (2.4cm) dia.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 12 Pk. |
| Form | Uniquel |
| Produkttype | Powder/Crystal/Grain Sampler |
| Til brug med (applikation) | Useful For Dislodging Caked or Crystallized Reagents |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 381mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Længde (metrisk) | 165 mm |