Få mere at vide
Heidolph™ Radialstrømningshjul i rustfrit stål
Artikelnummer. 10569521 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10569521 400 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10569521 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5092000000
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Præcis omrøring kræver omhyggeligt valg af overhead-omrører. Denne radialstrømningshjul i rustfrit stål er ideel til omrøring med lav eller gennemsnitlig viskositet ved gennemsnitlige hastigheder.
  • Gennemsnitshastighed omrøring
  • Blandingsopgaver med lav eller gennemsnitlig viskositet
  • Ideel til gasning af væsker
  • Skaber et radialt flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) Skaft 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) aksel 8 mm
Højde (metrisk) klinge 8 mm
Længde (engelsk) 15,7 tommer
Længde (metrisk) 400 mm
Hastighed 2000 rpm
Type Radial flow pumpehjul
Materiale Rustfrit stål