Få mere at vide
Fisherbrand™ Opretstående frysereol i rustfrit stål
Artikelnummer. 11835390 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Holder:
16 æsker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Holder Pakningsstørrelse
11835390 16 æsker Hver
1 options
Artikelnummer. 11835390
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plads til de fleste større mærker op til 53 cm høje. Opretstående fryserstativ i rustfrit stål giver sikker opbevaring til frysning af prøver.
  • Robuste monteringsbeslag sikrer, at håndtagene forbliver sikkert på plads for nem brug.
  • Reoler opbevarer kasser op til 135 x 135 mm fodaftryk og rummer kasser op til 53 mm høje.
Tekniske data
Farve Sølv
Højde (metrisk) 225 mm
Højde (engelsk) 8,9''
Længde (metrisk) 556 mm
Længde (engelsk) 21,9 tommer.
Bredde (metrisk) 140 mm
Bredde (engelsk) 5,5''
Dimensioner (L x B x H) 556 x 140 x 225 mm
Til brug med (udstyr) 53 mm høje kryobokse
Holder 16 æsker
Mængde 1 stk.
Array 4 x 4
Materiale Rustfrit stål
Produkttype Kryogen opbevaringsstativ
Tåler temperatur (metrisk) -20 °C