Få mere at vide
Buerkle™ Rustfrit stål Quali Rod Cylindrisk
Artikelnummer. 10260082 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
260 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
10260082 260 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10260082 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53110101
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Cylindrisk hulbor med skarp skærekant, kan nemt slås ind i pasta-lignende og halvfaste stoffer. De udskårne prøver fjernes efterfølgende med den passende stødstangsudkaster. Samlet længde 260 mm. IndreØ 8 mm, udvendigØ 10 mm.
Cylindrisk hulbor med skarp skærekant, kan nemt slås ind i pasta-lignende og halvfaste stoffer. De udskårne prøver fjernes efterfølgende med den passende stødstangsudkaster. Samlet længde 260 mm. Indvendig diameter 8 mm, udvendig diameter 10 mm.
  • Rustfrit stål V2A (1.4301)
  • Steriliserbar
  • Indvendig diameter 8 mm, udvendig diameter 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Quali Rod Cylindrisk
Materiale Rustfrit stål
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 0.39 oz.
Kapacitet (metrisk) 11.5 mL
Antal kamre 1
Til brug med (applikation) All-Level/Cross-Sectional Sample
Diameter (engelsk) Indre 0.315 in.
Diameter (engelsk) Ydre 0.394 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Længde (engelsk) 10.24 in.
Længde (engelsk) Skaft 7.87 in.
Længde (metrisk) 260 mm
Længde (metrisk) skaft 200 mm