Få mere at vide
RETSCH Push-fit fødeslisker i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8004981 Shop alle Retsch produkter
Dimensioner (L x B):
210 x 15 mm
210 x 36 mm
210 x 40 mm
210 x 75 mm
210 x 75/40 mm
250 x 40 mm
250 x 75/40 mm
270 x 40 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10064721
Brand: RETSCH 03.729.0035
Kun null tilbage
Tekniske data
Produkttype Push-fit foderskakt
Dimensioner (L x B) 210 x 15 mm
Til brug med (udstyr) Til Holder 15/40 DR 100
Længde (metrisk) 210 mm
Materiale Rustfrit stål
Bredde (metrisk) 15 mm