Få mere at vide
Julabo™ Rustfrit stål/PTFE ekstern Pt100 sensor
Størrelse:
200 x 6 mm
300 x 6 mm
900 x 6 mm
1200 x 6 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ekstern Pt100 sensor |
| Til brug med (udstyr) | Velegnet til CF31, CF41, F25-HE, F25-HL, F25-ME, F26-ME køle-/varmecirkulator |
| Materiale | PTFE-belagt rustfrit stål |
| Størrelse | 300 x 6 mm |
| Diameter (metrisk) | 300 x 6 mm |