Få mere at vide
Fisherbrand™ Rustfrit stål PTFE coated trug spatler
Artikelnummer. 11553512 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11553512
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse PTFE-belagte trugspatler er designet af højkvalitets rustfri stålkomponenter og er ideelle i de fleste laboratorie-, forsknings- og andre miljøer.
  • Trough klingemål 8 mm bred x 50 mm lang x 1,5 mm dyb PTFE belagt
  • Totallængde 150 mm
  • Fremragende varmebestandighed og stor kryogen stabilitet
  • Fås i standardpakker af 1
  • Påføres som en selvgrundende enkeltlags PTFE
  • Friktionskoefficienten er generelt i området fra 0,05 til 0,20
Specifications
Mængde 1 stk.
Belægning PTFE Xylan™
Produkttype Trug spatel
Til brug med (applikation) Ideel til biologi, mikrobiologi og farmaceutiske applikationer
Bredde (metrisk) klinge 8 mm
Temperatur (metrisk) Maks -195 °C til +260 °C
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 150 mm