Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stål/PTFE coated standard ske spatler
Længde (metrisk):
210 mm
230 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Ske spatel |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4mm |
| Materiale | Rustfrit stål/PTFE belagt |
| Længde (metrisk) | 210 mm |