Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stål/PTFE coated standard ske spatler
Artikelnummer. 10146740
Længde (metrisk):
210 mm
230 mm
Artikelnummer. 10146740
Brand: Bochem™ 3722
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Ske spatel
Diameter (metrisk) Udvendig 4mm
Materiale Rustfrit stål/PTFE belagt
Længde (metrisk) 230 mm