Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Graduerede hældebægre i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8004977 Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11727964
Brand: Cole-Parmer™ Essentials 0722000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mål og hæld nemt prøver med graduerede hældebægre i rustfrit stål.
  • Mål volumen nemt med interne gradueringsmarkører
  • Fantastisk til højere temperaturer— tåle temperaturer op til 650 °F (182 °C)
  • Har greb, der er nemme at hælde på
  • Bægerglas er inddelt i ml og oz.
  • Konstrueret af medium gauge 304 rustfrit stål
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Diameter (engelsk) Ydre 3,5 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 90 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (engelsk) 4,5 tommer.
Højde (metrisk) 115 mm
Temperatur (engelsk) Max. Drift 800,1 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 426,7 °C
Type Bægerglas
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Stil Håndteres