Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Graduerede hældebægre i rustfrit stål
Artikelnummer. 11770319 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11770319 5000 mL Hver
11727964 500 mL Hver
11737964 1000 mL Hver
11747964 2000 mL Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11770319 Leverandør Cole-Parmer™ Essentials Leverandørnr. 0722600
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Mål og hæld nemt prøver med graduerede hældebægre i rustfrit stål.
  • Mål volumen nemt med interne gradueringsmarkører
  • Fantastisk til højere temperaturer— tåle temperaturer op til 650 °F (182 °C)
  • Har greb, der er nemme at hælde på
  • Bægerglas er inddelt i ml og oz.
  • Konstrueret af medium gauge 304 rustfrit stål
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Diameter (engelsk) Ydre 7 tommer
Diameter (metrisk) Udvendig 178 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Materiale Rustfrit stål
Højde (engelsk) 8,3''
Højde (metrisk) 210 mm
Temperatur (engelsk) Max. Drift 800,1 °F
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 426,7 °C
Type Bægerglas
Sterilitet Steril
Uddannet Ja
Stil Håndteres