Få mere at vide
Cole-Parmer™ Essentials Graduerede hældebægre i rustfrit stål
Shop alle Cole-Parmer produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mål volumen nemt med interne gradueringsmarkører
- Fantastisk til højere temperaturer— tåle temperaturer op til 650 °F (182 °C)
- Har greb, der er nemme at hælde på
- Bægerglas er inddelt i ml og oz.
- Konstrueret af medium gauge 304 rustfrit stål
Spezifikation
Spezifikation
| Kapacitet (engelsk) | 0,5 gal. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 5,9 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 151 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (engelsk) | 6,8 tommer |
| Højde (metrisk) | 172 mm |
| Temperatur (engelsk) Max. Drift | 800,1 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 426,7 °C |
| Type | Bægerglas |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur