Beskrivelse
- Mål volumen nemt med interne gradueringsmarkører
- Fantastisk til højere temperaturer— tåle temperaturer op til 650 °F (182 °C)
- Har greb, der er nemme at hælde på
- Bægerglas er inddelt i ml og oz.
- Konstrueret af medium gauge 304 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 16,9 oz. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 3,5 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 90 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Højde (engelsk) | 4,5 tommer. |
| Højde (metrisk) | 115 mm |
| Temperatur (engelsk) Max. Drift | 800,1 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 426,7 °C |
| Type | Bægerglas |
| Vis mere |