Få mere at vide
Bochem™ Rustfrit stål laboratoriegrydelåg
Artikelnummer. 10740661
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
160 mm
180 mm
200 mm
220 mm
240mm
320 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
10740661 220 mm Hver
10419810 200 mm -
10450733 240mm -
10095370 320 mm -
10195880 160 mm -
10561741 180 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10740661 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8373
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 DKK
    305.83 DKK / Pakke med 1
    Spare 50.17 DKK
    14% Slukket
På lager
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Indeholder
Kun låg.
Bochem™ Rustfrit stållåg til brug med laboratoriegryder i rustfrit stål. Pots ER IKKE inkluderet.
  • Rustfrit stål
  • Til brug med Bochem potmetre 8360-67
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 220 mm
Til brug med (udstyr) 6,5 L gryde
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Produkttype Laboratoriegrydelåg